Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
273,00 zł
biological source
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
white to yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description meets USP testing specifications | description - | description 815-950 μg/mg (Oxacillin) |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action cell wall synthesis | interferes |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| biological source (STREPTOMYCES NIVEUS) | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Novobiocin sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?