Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
494,00 zł
biological source
plant (acacia)
Quality Segment
form
powder
quality
spray dried
ign. residue
≤4%
loss
≤10% loss on drying
color
white to faint beige
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant (acacia) | biological source plant (Acacia) | biological source Xanthomonas campestris | biological source plant (Astragalus gummifer) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white to faint beige | color white to faint beige | color faint yellow to beige | color beige |
| loss ≤10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gum arabic from acacia tree
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 51198-1KG | 04061832491387 |
| 51198-250G | 04061832492100 |