Kluczowe dokumenty
G1253
Xanthan gum from Xanthomonas campestris
Synonim(y):
Gum xanthan
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Xanthomonas campestris
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
faint yellow to beige
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
Klucz InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)