Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł 720,75 zł |
Informacje o tej pozycji
720,75 zł
Cena katalogowa961,00 złZaoszczędź 25%biological source
Bacillus brevis
Quality Level
assay
~90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% water
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](Cc5ccccc5)NC1=O)C(C)C)C(C)C
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes, enzyme | inhibits | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell membrane | interferes, enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ~90% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| biological source Bacillus brevis | biological source Bacillus licheniformis | biological source Bacillus licheniformis | biological source Bacillus brevis |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 50847-10MG | 04061833267950 |