Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
436,00 zł
Nazwa produktu
2-Methylbutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder, crystals or chunks | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities ≤10% water | impurities ≤10% water |
| optical activity [α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -23±2°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D -22±2°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D -23±2°, c = 1 in H2O |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylbutyryl-L-carnitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?