51085
Isobutyryl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isobutyryl ester, iC4-Carnitine
About This Item
Polecane produkty
product name
Isobutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -22±2°, c = 1 in H2O
zanieczyszczenia
≤10% water
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3