Przejdź do
50118
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
4-HYDROXYISOLEUCINE, HIL, (2S,3R,4S)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4128096
MDL number:
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine, from fenugreek seeds, ≥98.0% (TLC)
biological source
fenugreek seeds
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or flakes
optical activity
[α]/D +32.5±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to almost white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4-,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-YUPRTTJUSA-N
Biochem/physiol Actions
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine (HIL) is a non-proteinogenic α amino acid produced by the activity of bacterial isoleucine dioxygenase(s). (2S,3R,4S)-HIL is being studied to understand its insulinotropic (anti-diabetic) and anti-obesity effects.
4-Hydroxyisoleucine (HIL) from fenugreek (Trigonella foenum-graecum) seeds is a potential insulinotropic (anti-diabetic) and anti-obesity amino acid. HIL stimulates glucose-dependent insulin secretion from pancreatic cells. HIL activates insulin receptor substrate-associated phosphoinositide 3 (PI3) kinase activity. HIL reduces plasma levels of triglycerides, free fatty acids and cholesterol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49549I275258879
form
powder or flakes
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D +32.5±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
color
white to almost white
color
white to off-white
color
white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
50118-50MG04061832719269