Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Hydroxy-L-isoleucine, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D +32.5±2.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl | optical activity - |
| color white to off-white | color white to almost white | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-L-isoleucine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?