Przejdź do
49426
DL-Lactaldehyde solution
~1 M in H2O
Synonim(y):
2-Hydroxypropanal solution, 2-Hydroxypropionaldehyde solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719827
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
concentration
~1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase. L-lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4701442418252476
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
85.0-90.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
concentration
~1 M in H2O
concentration
1 M in H2O
concentration
1 M in H2O
concentration
≥85%, 85.0-90.0% in H2O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melina Kerou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(49), E7937-E7946 (2016-11-20)
Ammonia-oxidizing archaea (AOA) are among the most abundant microorganisms and key players in the global nitrogen and carbon cycles. They share a common energy metabolism but represent a heterogeneous group with respect to their environmental distribution and adaptions, growth requirements
Lingfeng Zhu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(3), 1241-1251 (2015-10-12)
The pure stereoisomers of 1,2-propanediol (1,2-PDO) could be used as starting materials to synthesize high value-added specialty chemicals and chiral pharmaceutical products. As the stereoisomers of 1,2-PDO cannot be obtained by traditional chemical synthesis processes, biotechnological processes have gained increasing
Manuela Centanni et al.
Applied and environmental microbiology, 85(7) (2019-01-27)
Infants fed breast milk harbor a gut microbiota in which bifidobacteria are generally predominant. The metabolic interactions of bifidobacterial species need investigation because they may offer insight into the colonization of the gut in early life. Bifidobacterium bifidum ATCC 15696
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49426-1ML04061832407814
49426-5ML04061837838309