Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł 2992,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay 85.0-90.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC) | optical purity - | optical purity enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC) | optical purity - |
| concentration 1 M in H2O | concentration ~1 M in H2O | concentration 1 M in H2O | concentration ≥85%, 85.0-90.0% in H2O |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 47014-100MG | 04061833471791 |
| 47014-5ML | 04061837838156 |
| 47014-1ML | 04061837838149 |
| 47014-500MG | 04061833497098 |