Przejdź do
492-05A
Ludzkie komórki zrębu szpiku: HMSC, dorosły
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone marrow
Growth mode:
Adherent
Morphology:
stromal
Relevant disease(s):
tuberculosis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human bone marrow
Quality Level
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
stromal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
tuberculosis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Szpik kostny jest głównym narządem krwiotwórczym, ale oprócz wspierania wzrostu i różnicowania krwiotwórczego, komórki zrębu szpiku mogą być indukowane do produkcji komórek innych tkanek łącznych, takich jak kości, chrząstki i tłuszcz, a także komórek z linii neuroektodermalnej (neurony) i endodermalnej (hepatocyty). Potencjał HMSC do utrzymywania multipotencji i intensywnej proliferacji in vitro zapewnia nowe możliwości terapii komórkowej w odbudowie uszkodzonych lub chorych tkanek.
HMSC zostały wykorzystane do zbadania wpływu TGF-β1 na różnicowanie w kierunku różnych linii i wykazały, że hamuje on różnicowanie adipogenne i indukuje różnicowanie chondrogenne, osteogenne lub komórek mięśni gładkich, w zależności od specyficznych warunków hodowli (Zhao, 2011); opracowanie metod oceny potencjału różnicowania komórek macierzystych bez indukcji różnicowania (Hirota, 2011); porównanie profili ekspresji HLA komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego i komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (Purandare, 2013); oraz zaprojektowanie trójwarstwowych konstrukcji kolagenowych w kształcie zastawki serca do wysiewu i różnicowania komórek macierzystych w celu wykorzystania w inżynierii tkankowej zastawki serca (Tedder, 2010, 2011).
Application
produkcja krwi, wzrost i różnicowanie komórek krwiotwórczych, szlaki różnicowania komórek pluripotencjalnych w kości, chrząstki i tłuszcz, produkcja tkanki łącznej, struktura podporowa, produkcja komórek, proliferacja komórek, terapia komórkowa, odbudowa i naprawa tkanek, różnicowanie, wpływ warunków hodowli, ekspresja HLA, produkcja cytokin, immunomodulacja, badania kliniczne
Biochem/physiol Actions
Szpik kostny
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem HMSC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R492-05A106-05A540-05A
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
relevant disease(s)
tuberculosis
relevant disease(s)
tuberculosis
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
metastasis
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human bone marrow
biological source
rat bone marrow (Rat bone marrow)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
biological source
human lung (normal)
morphology
stromal
morphology
stromal
morphology
Fibroblast
morphology
Endothelial
karyotype
2n = 46
karyotype
-
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
492-05A04061832406596