Przejdź do
biological source
human lung (normal)
Quality Level
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human lung (normal) | biological source human bronchi (normal surface epithelium) | biological source human umbilicus (normal veins) | biological source human umbilicus (normal veins) |
| morphology Endothelial | morphology epithelial | morphology Endothelial | morphology Endothelial |
| relevant disease(s) metastasis | relevant disease(s) asthma; autoimmune diseases; cardiovascular diseases | relevant disease(s) arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases | relevant disease(s) arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
General description
Układ naczyń płucnych ma ogromne znaczenie fizjologiczne/patologiczne. Obecnie uznaje się, że jest to tkanka złożona z aktywnych metabolicznie, funkcjonalnie reagujących komórek, które oddziałują z krążącymi substratami i regulują skład układowej krwi tętniczej, wpływają na funkcje narządów docelowych i przyczyniają się do zakrzepicy, hemostazy i reakcji immunologicznych, a także przerzutów nowotworowych. Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HLMVEC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii mikrokrążenia płucnego in vitro.
HLMVEC zostały wykorzystane do wyjaśnienia efektów terapeutycznych inhibitorów konwertazy angiotensyny I (ACE), a wyniki wykazały, że zapewniają one dodatkowe korzyści dla pacjentów poprzez aktywację receptora bradykininy B1, co prowadzi do przedłużonej produkcji tlenku azotu (NO) w komórkach śródbłonka i hamowania PKCε (Ignjatovic, 2004; Stanisavljevic, 2006).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 540-05A | 04061832566702 |