Przejdź do
43208
Atto 590-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-Atto 590
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H65ClN6O10S
Masa cząsteczkowa:
1001.62
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 593-599 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto 590 is a new label with high molecular absorption (120.000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient stoke′s shift (excitation maximum 594 nm, emission maximum 624 nm). Due to an insignificant triplet formation rate it is well suited for single molecule detection applications. Biotin conjugates can be used in applications like ELISA or immunohistochemistry, in situ hybridization, flow cytometry and others, to identify streptavidin, avidin, or extravidin-conjugates.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926379360628616
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)