The data sheet available for 92637 shows the spectrum. There is a note on the spectrum that states "in aqueous solution". Information from the supplier confirms that the product is soluble in water. The dye is also soluble in ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid. No maximum solubility data is available. The end user should determine the working concentration.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 906,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H57ClN6O10S
Masa cząsteczkowa:
921.50
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
90% (HPLC)
Quality Segment
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay 90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPCE) |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| λ in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid) | λ in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid) | λ in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid) | λ - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How to dissolve Atto 565-Biotin, considering I want the dye to permeate cells in culture?