Przejdź do
42566
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
1-sn-Phosphatidylcholine, 2,3-dipalmitoyl, D-β,γ-Dipalmitoyl-α-lecithin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.04
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5787775
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m0/s1
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
Biochem/physiol Actions
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycerol-1-phosphocholine is a major constituent of lung surfactant, a monolayer reducing lung surface tension and keeping the lung from collapsing when exhaling [1].
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Goerke
Biochimica et biophysica acta, 1408(2-3), 79-89 (1998-11-14)
This review briefly notes recent findings important for understanding the surface mechanical functions of pulmonary surfactant. Currently known surfactant-specific proteins and lipids are discussed, with an eye to their possible functions. Competing models of the alveolar subphase life cycle of
Peggy Scholtysek et al.
Soft matter, 11(30), 6106-6117 (2015-07-03)
Cholesterol (Ch) linked to a linear-hyperbranched block copolymer composed of poly(ethylene glycol) (PEG) and poly(glycerol) (hbPG) was investigated for its membrane anchoring properties. Two polyether-based linear-hyperbranched block copolymers with and without a covalently attached rhodamine fluorescence label (Rho) were employed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
42566-25MG04061832793337