Przejdź do
42250
Streptavidin-R-Phycoerythrin
≥1 mg/mL (active substance)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
4650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
≥1 mg/mL (active substance)
fluorescence
λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
2-8°C
General description
Streptavidin-R-Phycoerythrin is a fluorescent labeling agent comprised of a biotin-binding protein (streptavidin) covalently attached to a fluorescent label ((R-phycoerythrin). Streptavidin-R-phycoerythrin complexes provide the measurement method for the target phosphoprotein.[1] And, Streptavidin R-phycoerythrin extends the light tolerance of certain phycobiliproteins.[2]
Application
Streptavidin-R-Phycoerythrin (R-PE) is used to label biotin-conjugated (biotinylated) molecules and biotin derivatized surfaces in a wide variety of immunofluorescence applications such as immunochemistry and histochemistry. Streptavidin-R-Phycoerythrin may be used in the development of bioassay devices such as Lab-on-a-chip (LoC) systems and microarrays.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18973211089153001GEPA45001
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
concentration
≥1 mg/mL (active substance)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
42250-1ML04061832103150