Kluczowe dokumenty
11089153001
Roche
Koniugat streptawidyna-POD
liquid, pkg of 1 mL
Synonim(y):
streptawidyna
Wybierz wielkość
2000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2000,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Unit Conversion: 1 U (+25 °C; guaiacol as substrate; pH7.0) corresponds to 1.24 U (+25 °C; 1.7 mM ABTS as substrate; pH= 6.0) or to 4.0 U (+25 °C; 8.7 mM ABTS as substrate; pH = 5.0).
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
- ELISA: 50 to 200 mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 1000 mU/ml
- Western blot: 200 to 500 mU/ml
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?