Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2890,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling to thiols)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 647 nm; λem 669 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 647 nm; λem 669 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 532 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 601 nm; λem 627 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (coupling to thiols) | assay ≥90% (coupling rate) | assay ≥90% (coupling to thiols) | assay ≥80.0% (HPCE) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?