Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352125
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥80.0% (HPCE)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 604 nm
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto 594 is a novel fluorescent label belonging to the class of Rhodamine dyes. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, excellent water solubility, and very little triplet formation. After coupling to a substrate Atto 594 carries a net electrical charge of -1.
The azide modification is used in the Huisgen reaction (“Click Chemistry“).
The azide modification is used in the Huisgen reaction (“Click Chemistry“).
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 601 nm; λem 627 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| form solid | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥80.0% (HPCE) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPCE) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?