Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human bone (normal)
Quality Level
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
osteoblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; osteoporosis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
HOb są izolowane z kości płodu lub dorosłego człowieka. Dodatkowo dostępne są osteoblasty od dawców z chorobą zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ludzkie osteoblasty stanowią doskonały system modelowy do badań istotnych dla układu kostnego.
Charakterystyka: Pozytywne dla mineralizacji kości.
Ludzkie osteoblasty zostały wykorzystane do:
- scharakteryzowania szlaków sygnałowych pośredniczących w morfogenezie kości, np. zidentyfikowania ludzkiego Crossveinless-2 jako inhibitora BMP (Binnerts, 2009); wykazania przesłuchów między Runx2, Osterix i NELL-1 (Chen, 2011); zidentyfikowania TWEAK jako cytokiny regulującej produkcję RANTES, różnicowanie indukowane BMP-2 i ekspresję RANKL w osteoblastach (Ando, 2006).
- Wykazanie, że kobofenol A zwiększa proliferację osteoblastów poprzez aktywację szlaku p38 (Kwak, 2013) i wyjaśnienie związku między nadciśnieniem tętniczym a osteoporozą poprzez wykazanie, że Ang II aktywuje osteoklasty poprzez indukcję RANKL (Shimizu, 2008, 2012).
- Zidentyfikowanie adiponektyny jako aktywatora IL-6, IL-8, VEGF i MMP w komórkach śródbłonka i osteoblastach, co może mieć wpływ na rozwój zapalenia stawów (Lee, 2014).
- Wykazano, że hamowanie NF-κB zapobiega postępowi utraty kości w zapaleniu przyzębia i sprzyja gojeniu się ran w ubytkach kostnych poprzez hamowanie osteoklastów (Shimizu, 2009).
- Badanie aktywnych związków z Uraria crinita pod kątem ich potencjału do stymulowania tworzenia i regeneracji kości (Mao, 2014)
- Badanie właściwości kostniakomięsaka, w tym roli ciśnienia płynu w angiogenezie (Nathan, 2008) i nowych onkogenów (Both, 2012); oraz opracowanie lepszych strategii leczenia (Ma, 2011)
- Opracowanie optymalnych materiałów, powłok i technik dostarczania leków dla implantów ortopedycznych i inżynierii tkankowej (Frandsen, 2014; Ni, 2012; Pilia, 2013a, b, 2014; Shiels, 2012; Valente, 2012; Zhang, 2010, 2011).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology osteoblast | morphology osteoblast | morphology chondrocyte | morphology Endothelial |
| biological source human bone (normal) | biological source human bone (normal) | biological source human articular cartilage | biological source human aorta |
| relevant disease(s) arthritis; osteoporosis | relevant disease(s) arthritis; osteoporosis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Produkty
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 406-05F | 04061831987560 |