Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
osteoblast
Relevant disease(s):
arthritis; osteoporosis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human bone (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
osteoblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; osteoporosis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HOb są izolowane z kości płodu lub dorosłego człowieka. Dodatkowo dostępne są osteoblasty od dawców z chorobą zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ludzkie osteoblasty stanowią doskonały system modelowy do badań istotnych dla układu kostnego.
Charakterystyka: Pozytywne dla mineralizacji kości.
Ludzkie osteoblasty zostały wykorzystane do:
HOb są izolowane z kości płodu lub dorosłego człowieka. Dodatkowo dostępne są osteoblasty od dawców z chorobą zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ludzkie osteoblasty stanowią doskonały system modelowy do badań istotnych dla układu kostnego.
Charakterystyka: Pozytywne dla mineralizacji kości.
Ludzkie osteoblasty zostały wykorzystane do:
- scharakteryzowania szlaków sygnałowych pośredniczących w morfogenezie kości, np. zidentyfikowania ludzkiego Crossveinless-2 jako inhibitora BMP (Binnerts, 2009); wykazania przesłuchów między Runx2, Osterix i NELL-1 (Chen, 2011); zidentyfikowania TWEAK jako cytokiny regulującej produkcję RANTES, różnicowanie indukowane BMP-2 i ekspresję RANKL w osteoblastach (Ando, 2006).
- Wykazanie, że kobofenol A zwiększa proliferację osteoblastów poprzez aktywację szlaku p38 (Kwak, 2013) i wyjaśnienie związku między nadciśnieniem tętniczym a osteoporozą poprzez wykazanie, że Ang II aktywuje osteoklasty poprzez indukcję RANKL (Shimizu, 2008, 2012).
- Zidentyfikowanie adiponektyny jako aktywatora IL-6, IL-8, VEGF i MMP w komórkach śródbłonka i osteoblastach, co może mieć wpływ na rozwój zapalenia stawów (Lee, 2014).
- Wykazano, że hamowanie NF-κB zapobiega postępowi utraty kości w zapaleniu przyzębia i sprzyja gojeniu się ran w ubytkach kostnych poprzez hamowanie osteoklastów (Shimizu, 2009).
- Badanie aktywnych związków z Uraria crinita pod kątem ich potencjału do stymulowania tworzenia i regeneracji kości (Mao, 2014)
- Badanie właściwości kostniakomięsaka, w tym roli ciśnienia płynu w angiogenezie (Nathan, 2008) i nowych onkogenów (Both, 2012); oraz opracowanie lepszych strategii leczenia (Ma, 2011)
- Opracowanie optymalnych materiałów, powłok i technik dostarczania leków dla implantów ortopedycznych i inżynierii tkankowej (Frandsen, 2014; Ni, 2012; Pilia, 2013a, b, 2014; Shiels, 2012; Valente, 2012; Zhang, 2010, 2011).
Application
model do badań układu kostnego, szlaki sygnałowe, morfogeneza kości, ekspresja genów, aktywacja i proliferacja komórek, gojenie ran, tworzenie i regeneracja kości, strategie leczenia, inżynieria tkankowa, modele kości in vitro, mineralizacja, leczenie hormonalne
Biochem/physiol Actions
Kość
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z protokołem HOb Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| relevant disease(s) arthritis; osteoporosis | relevant disease(s) arthritis; osteoporosis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis |
| morphology osteoblast | morphology osteoblast | morphology chondrocyte | morphology osteoblast |
| biological source human bone (normal) | biological source human bone (normal) | biological source human articular cartilage | biological source human bone (osteoarthritic) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?