Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
578,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 1 in methanol
packaging
pkg of 10 mg, pkg of 50 mg
impurities
≤10% water
color
white to off-white
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI key
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| packaging pkg of 10 mg, pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| color white to off-white | color - | color white to off-white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lauroyl-L-carnitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?