Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 405 nm; λem 456 nm in 0.1 M citrate pH 3.0, λex 458 nm; λem 498 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O8S2.2Na/c17-11-5-12(18)8-2-4-10-14(26(22,23)24)6-13(25(19,20)21)9-3-1-7(11)15(8)16(9)10;;/h1-6,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JISMNCQKTAIERN-UHFFFAOYSA-L
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPCE) | assay ≥90% (HPCE) | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMF: soluble, methanol: soluble, H2O: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility 1350 g/L |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 37920-100MG | 04061832531724 |