Przejdź do
36766
2,6-Dimethylaniline
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-758-7
Beilstein/REAXYS Number:
636332
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
assay
~99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D146005D145807137863
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
~99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
87-62-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonglak Boonrattanakij et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 952-957 (2009-08-21)
This research investigated the intrinsic second-order rate constant between 2,6-dimethyl-aniline (2,6-DMA) and hydroxyl radicals (OH) using Fenton's reactions under both batch and continuous operations. The competitive kinetics technique with aniline as a reference compound was employed. In the batch study
Wang-Ping Ting et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1484-1490 (2008-06-17)
A new approach for promoting ferric reduction efficiency using a different electrochemical cell and the photoelectro-Fenton process has been developed to degrade organic toxic contaminants. The use of UVA light and electric current as electron donors can efficiently initiate the
N W Puente et al.
Journal of analytical toxicology, 25(8), 711-715 (2002-01-05)
2,6-Dimethylaniline (2,6-xylidine; 2,6-DMA) is a nasal carcinogen in rats. Humans may be exposed to this compound via several routes: 2,6-DMA is found in cigarette smoke; it is a pharmacologically inactive metabolite of some drugs (e.g., the local anesthetic lidocaine) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36766-250MG-R04061841423133
36766-1G-R04061831827446
36766-250MGR04061841390763