Merck
137863
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylaniline
98%
Synonim(y):
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
Wybierz wielkość
100 ML
243,00 zł
500 ML
933,00 zł
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
243,00 zł
500 ML
933,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
507051
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
bp
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes[1]. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant[2].
Zastosowanie
3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The enantiomeric recognition of dihydropyrimidonic compounds by chiral selectors derived from 4-or 2-chloro-3, 5-dinitrobenzoic acid.
Gazic I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(6), 1175-1182 (2005)
Chemical preparation of polyaniline and its derivatives by using cerium (IV) sulfate.
Yan H and Toshima N.
Synt. Metals, 69(1), 151-152 (1995)
Soumya Mukherjee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(45), 11771-11778 (2018-05-29)
Fluorous organic building blocks were utilized to develop two self-assembled, hydrophobic, fluorinated porous organic polymers (FPOPs), namely, FPOP-100 and FPOP-101. Comprehensive mechanical analyses of these functionalised triazine network polymers marked the introduction of mechanical stiffness among all porous organic network
Robert J Strife et al.
Journal of chromatography. A, 1216(41), 6970-6973 (2009-09-08)
The assessment of human exposure to specific isomers of dimethylanilines (DMA's) is of interest for the evaluation of potential exposure-health outcome relationships. Improved analytical methods will help in identifying the environmental sources of such exposures. The separation of all six
Ming-Wei Chao et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 141(1), 300-313 (2014-06-29)
Epidemiological studies have demonstrated extensive human exposure to the monocyclic aromatic amines, particularly to 3,5-dimethylaniline, and found an association between exposure to these compounds and risk for bladder cancer. Little is known about molecular mechanisms that might lead to the