Przejdź do
30730
Atto 550 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352111
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 552-558 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550 maleimide is suitable for fluorescence labeling of thiol/SH containing molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
185076849980661
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
assay
>90.0% (HPLC)
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥90% (coupling rate)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)