Przejdź do
306-05F
Ludzkie fibroblasty sercowe: HCF, płodowe
Synonim(y):
Fibroblasty serca, Fibroblasty serca płodu, Fibroblasty sercowe HCF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human heart (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
fibroblast
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human heart (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
fibroblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Fibroblasty sercowe są najbardziej rozpowszechnionym typem komórek w sercu, stanowiąc 60-70% wszystkich komórek. HCF firmy Cell Applications, Inc. stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania i patofizjologii ludzkiego serca.
HCF zostały wykorzystane w wielu publikacjach badawczych, na przykład do:
  • ustalenia, że w sprzężeniu elektrycznym między kardiomiocytami i fibroblastami pośredniczą kanały K+ aktywowane przez Ca2+ o dużym przewodnictwie, które mogą być stymulowane przez agonistów receptora estrogenowego (Wang, 2006, 2007); oraz wykazania, że w antymitogennym wpływie estradiolu na wzrost HCF pośredniczą cytochromy 1A1/1B1 i metabolity pochodzące z katechol-O-metylotransferazy (Dubey, 2005).
  • Wykazać, że w odpowiedzi na mechaniczne rozciąganie, fibroblasty serca uwalniają TGF-β, który powoduje obniżenie poziomu trombomoduliny, zwiększając ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (Kapur, 2007), a także indukuje różnicowanie fibroblastów serca w miofibroblasty poprzez zwiększoną fosforylację Smad2 i ERK1/2, która może być stymulowana przez endotelinę-1 i hamowana przez Ac-SDKP (Peng, 2010).
  • Wykazać, że aktywacja kinazy receptora sprzężonego z białkiem G-2 (GRK2) zapobiega normalnej regulacji syntezy kolagenu w fibroblastach serca naśladujących fenotyp niewydolności serca (D'Souza, 2011); zidentyfikować szlak sygnałowy FGF2 jako potencjalny cel modulowania apoptozy w patologii serca (Ma, 2011) i zbadać rolę skleraksji (Bagchi, 2012) i AMPKα1 (Noppe, 2014) w tworzeniu blizny po zawale mięśnia sercowego.
  • Wykazano, że otwieracz kanału KATP KMUP-3 zachował funkcję serca po zawale mięśnia sercowego poprzez zwiększenie ekspresji syntazy NO i przywrócenie równowagi MMP-9/TIMP-1 (Liu, 2011).
Wykazano również, że HCF wyrażają opóźniony prostownik IK, Ito, prąd K+ aktywowany Ca2+ (BKCa), prostownik do wewnątrz (typu Kir) i kanały prądowe Cl indukowane pęcznieniem (ICl.vol) (Yue, 2013).
Application
czynność ludzkiego serca, tworzenie neointimy, przebudowa naczyń, naprawa mięśnia sercowego, utrzymanie zewnątrzkomórkowe, sygnalizacja, toksykologia, ekspresja genów, wsparcie strukturalne dla kardiomiocytów, synteza macierzy zewnątrzkomórkowej, czynniki wzrostu i cytokiny
Biochem/physiol Actions
Serce
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 8 podwojeń
Należy zapoznać się z HCF Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R306-05N106-05F106-05N
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
biological source
human heart (normal)
biological source
rat heart (Sprague Dawley, neonatal)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
morphology
fibroblast
morphology
fibroblast
morphology
Fibroblast
morphology
Fibroblast
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 42
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)