Przejdź do
106-05N
Ludzkie fibroblasty skórne: HDF, noworodkowe
Synonim(y):
Komórki HDF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Fibroblast
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Fibroblasty skórne są odpowiedzialne za produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej tworzącej tkankę łączną skóry i odgrywają kluczową rolę podczas gojenia się ran. HDF stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów fizjologii komórek i zostały wykorzystane w dziesiątkach publikacji naukowych, szczególnie tych związanych z biologią skóry i badaniami nad przeprogramowaniem/indukowaną pluripotencją. HDF zostały wykorzystane do stworzenia, wraz z ludzkimi synowiocytami, indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) przy użyciu klasycznego już "koktajlu Yamanaka" Oct3/4, Sox2, Klf4 i c-Myc, za którego odkrycie dr Shinya Yamanaka otrzymał nagrodę. Shinya Yamanaka otrzymał Nagrodę Nobla w 2012 roku (Takanashi, 2007; 2009), oraz w celu scharakteryzowania ogólnych właściwości iPSC, profili ekspresji miRNA i potencjału różnicowania (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013).
Application
regeneracja po urazie, badania nad tkanką łączną, produkcja lamininy i fibronektyny, macierz zewnątrzkomórkowa, organizacja tkanek, gojenie ran, odpowiedź fibroblastów na czynnik wzrostu
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w podłożu Fibroblast Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z HDF Culture Protocol.
Other Notes
Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)