Przejdź do
30170
L-Cysteic acid monohydrate
≥99.0% (T), suitable for LC/MS
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-sulfopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3714036
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cysteic acid monohydrate, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white to faint yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N
Application
Internal standard for amino acid analysis.[1]
Biochem/physiol Actions
L-Cysteic acid is a sulfur containing aspartate analogue that may be used as a competitive inhibitor of the bacterial aspartate:alanine antiporter (AspT) exchange of aspartate and in other aspartate biological systems. L-Cysteic acid is used in monomeric surfactant development.
L-cysteic acid is an oxidation product of L-cysteine. L-Cysteic acid, an analogue of cysteine sulfinic acid, may be used in studies of excitatory amino acids in the brain, such as those that bind to cysteine sulfinic acid receptors. L-Cysteic acid is a useful agonist at several rat metabotropic glutamate receptors (mGluRs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3008930095C7477
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.5% (RT)
assay
≥99% (RT)
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
optical activity
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
mp
267 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
~230 °C (dec.)
mp
174.1-174.7 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)