Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
494,00 zł
Nazwa produktu
D-Cysteine, ≥99% (RT)
Quality Segment
assay
≥99% (RT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~230 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UWTATZPHSA-N
Application
It can also be used in the synthesis of:
- cysteine-based chiral carbon dots (CDs)
D -luciferin and aminoluciferin analogs
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (RT) | description 98% | description ≥98% (TLC) | description ≥96%, FG |
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form - |
| assay ≥99% (RT) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 |
| mp ~230 °C (dec.) | mp 265 °C (dec.) (lit.) | mp 185 °C | mp - |
| optical activity [α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity [α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?