Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 53 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1410,00 zł
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form powder | form dry powder | form liquid | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| description for research or for further manufacturing use | description - | description - | description - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chemically defined media supplements offer many benefits including decreased lot-to-lot variation, decreased risks, and improved glycosylation profiles.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.
Powiązane treści
Filtration Trials with SAFC EX-CELL CD Hydrolysate Fusion
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 24700C-5K | 04061834411697 |
| 24700C-100G | 04061834361787 |
| 24700C-500G | 04061834411680 |
| 24700C-1L | 04061837735813 |