Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
1000 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
Informacje o tej pozycji
321,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- This medium is supplied without L-glutamine to aid in media stability, to avoid L-glutamine degradation that causes ammonia build-up and to provide an appropriate medium for the culture of CHO cells using glutamine synthetase selection (example: MilliporeSigma’s CHOZN GS knockout cell line).
- This medium does not contain hypoxanthine or thymidine to allow for its use with dihydrofolate reductase (DHFR-) gene amplification systems (example: MilliporeSigma’s CHOZN DHFR knockout cell line).
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description chemically defined cell culture medium, Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine. 20.09 g/L. See information sheet, 24365C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions. | description liquid | description Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form liquid | form dry powder | form liquid | form dry powder |
| components L-glutamine: no | components - | components L-glutamine: no | components - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD CHO Fusion
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2 + 7790-84-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?