The degree of substitution is not determined on a lot-to-lot basis for this material. However, historical data indicates a range of 0.75 - 0.95.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
Quality Segment
form
powder
quality
highly purified
availability
not available in USA
color
beige
useful pH range
6.5 - 8.5
viscosity
1500-4500 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
solubility
water: soluble
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color beige | color light yellow | color light yellow | color light yellow |
| useful pH range 6.5 - 8.5 | useful pH range (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral) | useful pH range (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral) | useful pH range - |
| availability not available in USA | availability - | availability - | availability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboxymethylcellulose sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Greetings, I have a 100g bottle of Carboxymethylcellulose sodium salt PC102840285 Source BCCM6797 21904-100G I urgently need the degry of substitution, it is not informed in your COA.
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of this product?
1 answer-
The molecular weight range for this item is 300.000-400.000 daltons.