Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1125,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
biological source
wood (pulp)
Quality Level
form
powder
color
light yellow
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
viscosity
1500-3000 cP, 1 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
solubility
H2O: 10 mg/mL
cation traces
Na: 6.5-9.5%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source wood (pulp) | biological source synthetic (organic) | biological source wood (pulp) | biological source - |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| mp > 300.05 °C ((> 572.09 °F )) | mp > 300.05 °C ((> 572.09 °F )) | mp > 300.05 °C ((> 572.09 °F)) | mp > 300.05 °C ((> 572.09 °F )) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5013-2.5KG | 04061835366453 |
| C5013-1KG | 04061833501580 |
| C5013-500G | 04061835366460 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
I want to ask the degree of substitution of this CMC (C5013-500G). Thanks in advance.
1 answer-
Unfortunately, the degree of substitution for this material has not been determined. Historical data indicate a degree of polymerization of approximately 3200.