Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 796,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
796,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
quality
precipitated
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.09, λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (KT) | assay 98.5-100.5% (based on anhydrous substance) | assay - | assay 98.5-100.5% dry basis (complexometric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| product line BioUltra | product line - | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMSURE® |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| solubility 5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21061-50G-F | 04061838771377 |
| 21061-250G-F | 04061833440124 |
| 21061-1KG-F | 04061838771360 |