Przejdź do
1.02066
Calcium carbonate
precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
207-439-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
Assay:
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Form:
solid
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.2% Substances insoluble in acetic acid
loss
≤ 1.0% loss on drying, 200 °C
particle size
~14 μm (D 50)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
300‑1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.03%
cation traces
Al: ≤0.005%, As: ≤0.0004%, Ba:, passes test, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.02%, Mg and allied cations: ≤1.5%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.2%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Comparison of passive targeted delivery of inorganic and organic nanocarriers among different types of tumors.: This study compares the efficiency of calcium carbonate-based nanocarriers in targeted drug delivery across various tumor types, offering insights into their potential for enhancing cancer treatment efficacy (Postovalova et al., 2024).
Analysis Note
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 98.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Substances insoluble in acetic acid: ≤ 0.2 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0004 %
Ba (Barium): passes test
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.1 %
Magnesium and alkali metals: ≤ 1.5 %
Particle size (d 50): about 14 µm
Loss on drying (200 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.020671.0206921061
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥99.0% (KT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.005%, Ba:, passes test, Fe: ≤0.001%, Mg: ≤0.02%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%, As: ≤0.0004%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.2%, Cu: ≤0.0005%, Sr: ≤0.1%, Mg and allied cations: ≤1.5%
cation traces
Ba: ≤0.02%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.02%, N: ≤0.01%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
mp
825 °C (decomposition)
mp
825 °C (decomposition)
mp
825 °C (decomposition)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c