Przejdź do
21056
Calcium acetate hydrate
BioUltra, ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ca · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692527
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤7% water (Karl Fischer)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤20 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤200 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.090, λ: 280 nm Amax: 0.070
SMILES string
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Application
<ul>
<li><strong>Adsorption of Lead Ion from Wastewater Using Non-Crystal Hydrated Calcium Silicate Gel:</strong> This study demonstrates the utility of calcium acetate hydrate in the synthesis of calcium silicate gel for environmental applications, specifically for the adsorption of heavy metals from wastewater, aligning with its use in water treatment processes (Liu et al., 2021).</li>
<li><strong>Dexamethasone Loaded Liposomes by Thin-Film Hydration and Microfluidic Procedures: Formulation Challenges:</strong> Research explores the use of calcium acetate hydrate in pharmaceutical formulations, particularly in the stabilization of liposome structures, which are critical in drug delivery systems (Al-Amin et al., 2020).</li>
<li><strong>Liposomal diclofenac eye drop formulations targeting the retina: formulation stability improvement using surface modification of liposomes:</strong> Discusses the enhancement of ocular drug delivery systems using calcium acetate hydrate, focusing on its role in improving the stability and bioavailability of therapeutic agents (Fujisawa et al., 2012).</li>
</ul>
Other Notes
Isolation of plasma membranes from HeLa cells; Salt of choice in aequorin bioluminescence assay; Protein precipitant in the manufacture of sunflower protein; Alleviates defoliation and fruit drop induced by Ethephon in Citrus reticulata
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.09325C10001.02052
assay
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
400 g/L
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
400 g/L
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium acetate hydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)