Przejdź do
19534
Q-Dextran
average mol wt 4,000
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
mol wt
average mol wt 4,000
Quality Segment
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
313947881680881
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
Mr ~1,500
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
composition
-
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19534-1G04061826567395