Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?