Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Li2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4339123
Assay:
≥95.0% (TLC)
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
impurities
≤10.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O4P.2Li/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;;/h1,3-4H2,2H3,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ACAZFVVXIFTWMF-UHFFFAOYSA-L
Application
Isopentenyl phosphate may be used as a substrate to study the characteristics and kinetics of isopentenyl phosphate kinases.
Biochem/physiol Actions
Isopentenyl monophosphate is phosphorylated into isopentenyl pyrophosphate at very low rates.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤10.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 18629-50MG | 04061832404127 |
| 18629-10MG | 04061832404110 |