Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł 685,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
227508
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
solid
685,00 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 50%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
solid
mp
~289 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI key
UOMKBIIXHQIERR-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid and its analogs are used to study their potential activity as interferon inducers.
Other Notes
Reagent for pre-column derivatization of amino acids for fluorescent determination in HPLC; Building block in pharmaceutics
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 99% | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp ~289 °C (dec.) | mp >300 °C (lit.) | mp 144-149 °C | mp - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tolerance or hyperreactivity to interferon induction by sodium salt of 9-oxo-10-acridineacetic acid and analogs in mice and in the mouse macrophage cultures.
Szulc B, Inglot AD, Inglot O.
Arch. Immunol. Ther. Exp., 35, 389-395 (1987)
[Role of cycloferon and interferon-alphain apoptosis regulation in neuroendocrinal system on aging].
E D Bazhanova
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 75(10), 42-46 (2012-12-18)
A detailed analysis of the literature data gives contradictory information about the role of interferon-alpha in the regulation of apoptosis, while there are almost no data on the participation of cycloferon in this process. Results of original experiments in recent
S.A. Lyakhov et al.
Pharmazie, 49, 367-367 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17927-250MG | 04061833276891 |