Kluczowe dokumenty
150215
9(10H)-Acridanone
99%
Synonim(y):
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
Wybierz wielkość
153,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
153,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
380 nm
399 nm (2nd)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Klucz InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?