Przejdź do
17195
Fura 2 pentapotassium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H22K5N3O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.99
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI key
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Other Notes
A very sensitive fluorescent calcium chelator that exhibits a spectral shift in excitation maxima on binding calcium[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
874444798914562
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
fluorescence
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Measurement of Ca2+ release in skinned fibers from skeletal muscle.
M Endo et al.
Methods in enzymology, 157, 12-26 (1988-01-01)
G Grynkiewicz et al.
The Journal of biological chemistry, 260(6), 3440-3450 (1985-03-25)
A new family of highly fluorescent indicators has been synthesized for biochemical studies of the physiological role of cytosolic free Ca2+. The compounds combine an 8-coordinate tetracarboxylate chelating site with stilbene chromophores. Incorporation of the ethylenic linkage of the stilbene
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17195-1MG04061823353496