Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1880,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling to amine, HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 700 nm
fluorescence
λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 687- 693 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 647 nm; λem 669 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90% (coupling to amine, HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% (coupling rate) | assay ≥90% (coupling to thiols) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?