Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
InChI key
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95% | assay ≥95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 387851-25ML | 04061836685027 |
| 387851-5ML | 04061836685034 |
| 16328-1G | 04061823353465 |
![O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol ≥96.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/270/188/cd3145b1-0ad3-409b-85c2-73937e007f04/640/cd3145b1-0ad3-409b-85c2-73937e007f04.png)
![O-[N-(6-Maleimidohexanoyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]polyethylene glycol 3,000 Mp 3,000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/296/558/8fba6773-c240-41a2-ac1d-15c2185ceddd/640/8fba6773-c240-41a2-ac1d-15c2185ceddd.png)