Merck
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Synonim(y):
(R)-(2-(piperydyn-2-ylo)etylo)karbaminian tert-butylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
piperidine
Boc
ciąg SMILES
N1[C@H](CCCC1)CCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-7-10-6-4-5-8-13-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
FEPKUDZBAUTEMY-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chiralny blok budulcowy opracowany przy użyciu opatentowanej przez Liverpool ChiroChem technologii.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)