This product is not sterile. The solution may be filter-sterilized, however gravity or very low pressure is recommended, as strong positive or negative pressure during the filtration process may cause precipitation. Note that this product has not been tested for use in cell culture.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
Quality Segment
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Cobalt chloride 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.01 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
7646-79-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 15862-1ML-F | 04061838744081 |
-
Is this product sterile?
1 answer-
Helpful?
-
-
How long can this be stored for at 2-8 degrees?
1 answer-
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services