Przejdź do
409332
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-589-4
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
product line
AnhydroBeads
assay
99.995% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: cobalt
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Precursor for rive-coordinate, heteroleptic thoilate/N complexes which are petential models for cysteine-ligated metalloenzyme activity.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44977660818802540
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT)
description
for synthesis
form
beads
form
-
form
powder
form
powder
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98.0% (KT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
-
mp
724 °C (lit.)
mp
724 °C (lit.)
mp
724 °C (lit.)
mp
735 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)