Przejdź do
14533
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N6O · 3HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.93 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-691-1
Beilstein/REAXYS Number:
1234011
MDL number:
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
fluorescence
λex 340 nm; λem 510 nm, λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChI key
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent probes, labels, particles and stains, luminescent compounds and detection and wavelength index. bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, Hoechst 33342, has been used in a study to investigate the effects of inorganic and organic arsenic compounds on human T-lymphoblastoid leukemia cells. Hoechst 33342 has also been used in a study to examine the effects of 9 calcium antagonists on ABCG2/BCRP-mediated resistance and transport in HeLa and SN-38-resistant HeLa (HeLa/SN100) cells, overexpressing ABCG2/BCRP.
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable, fluorescent DNA stains with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Suitable for vital DNA staining of a variety of cell types[1][2]; As a probe of membrane permeability in mammalian cells[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2261B2883382061
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 340 nm; λem 510 nm, λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 346 nm, λem 460 nm
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
M J Lydon et al.
Journal of cellular physiology, 102(2), 175-181 (1980-02-01)
A procedure has been investigated for sorting viable cells according to their DNA content. Cells are stained with the U.V. activated fluorochromes 4'6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), Hoechst 33258 or Hoechst 33342, and sorted with a Fluorescence Activated Cell Sorter. Hoechst 33342 is
W M Grogan et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 29(6), 738-746 (1981-06-01)
The dye Hoechst 33342 and a 2-parameter cell sorter have been used to measure DNA content in viable testis cells and to sort pachytene spermatocytes and round spermatids from adult mouse testis to virtually 100% homogeneity. Early diploid spermatogenic cells
M E Lalande et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(1), 363-367 (1981-01-01)
Flow cytometric analysis of the uptake of the DNA-specific and fluorescent probe Hoechst 33342 (HO342) offers a simple and rapid method for measuring membrane transport rates in mammalian cells and identifying cellular subpopulations that differ in their membrane transport rates.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P54345-1G04061837841330
14533-100MG04061838736208
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is it necessary to fix and permeabilize to use hoechst with oocytes?
    1 answer
    1. Hoechst 33342 is commonly used for live-cell imaging. Fixation is not required as this material is more lipophilic as compared to the Hoechst 33258. This product has not been tested specifically on oocytes, however several publication referencing this material were found in a literature search. Please see the link below to review one example:
      Effect of Hoechst 33342 staining on developmental competence of prepubertal goat oocytes
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12214800/
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product 14533, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride?
    1 answer
    1. It is soluble in water at 50 mg/mL.  It will precipitate from phosphate buffer solutions
      Helpful?
  6. When Product 14533, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, is dissolved in water, what is the pH?
    1 answer
    1. The pH of a 2% solution in water is approximately 1.9.