Przejdź do
137250
L-Methionine
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
Synonim(y):
L-Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
926,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
3 x 100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 090,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
MDL number:
926,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99%
form
powder
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
Cytotoxicity, tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1241M5308M8439
L-Methionine EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
SAFC
137250
L-Methionine
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. M0960000, traceable to USP 1411504
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥99%
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia